missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification Frio-Temp™ pour banque de sang
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-2°C à +10°C
-5°C à +20°C
Précision:
±0,2°C
±0,5°C
Remplissage du thermomètre:
Liquide Enviro-Safe™
Liquide organique
Longueur (métrique):
135 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Thermomètres sans mercure
- Le flacon rempli de liquide Enviro-Safe™ imite l’échantillon et permet d’obtenir une lecture précise de la température sans contamination de l’échantillon
- Les thermomètres contiennent soit du liquide organique, soit du liquide Enviro-Safe™ certifié EnviroKleen
- Pour obtenir de meilleurs résultats, insérez le thermomètre dans le flacon et placez-le près des échantillons
- Marquages incrustés permanents et verre sans plomb
- Le revêtement PFA retient, en toute sécurité, le verre et le liquide en cas de bris
- Numéro de série individuel
- Fabriqués et testés par l’équipe américaine d’évaluation de la qualité.
- Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
Référence :B61001-0600
- Plage :De -2° à +10°C
- Précision :±0,2°C
- Divisions :0,1°C
- Contenu du thermomètre :Liquide organique
- Taille du flacon :250mL
- Remplissage du flacon :Liquide Enviro-Safe
- Longueur :180 mm (7,1 po)
Référence :B61004-1300
- Plage :De -5° à +20°C
- Précision :± 0,5°C
- Divisions :0,5°C
- Contenu du thermomètre :Liquide Enviro-Safe
- Taille du flacon :250 ml
- Remplissage du flacon :Liquide Enviro-Safe
- Longueur :135 mm (5,3 po)
Certifications
Traçabilité à NIST, certification ISO/IEC 17025:2005
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | Liquide Enviro-Safe |
| Taille de flacon | 250 ml |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST, certification ISO / CEI 17025:2005 |
| Comprend | Déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Remplissage du thermomètre | Liquide organique |
| Type de produit | Thermomètre de vérification de la banque de sang |
| Longueur (impériale) | 7,1 po |
| Température max. (métrique) | 10°C |
| Température min. (métrique) | –2°C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu