Läs mer
IKA™ Ensemble de frittes
Produktkod. 17563626 Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions:
1 μm
5 μm
10 μm
Förpackningsstorlek:
2 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17563626
Brand: IKA™ 0020102632
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce set de frittes contient deux frittes en verre pour le tube de réaction Pro-Divide.
  • Cet ensemble contient deux frittes en verre pour la cellule de réaction Pro-Divide.
  • La taille de chaque pore se situe entre ces plages :
    • Jeu de 1 μm : 1 et 1,6 μm
    • Jeu de 5 μm : 4 et 5,5 μm
    • Jeu de 10 μm : 10 et 16 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Ensemble de frittes
Dimensions 1 μm
À utiliser avec (équipement) Cellule de réaction Pro-Divide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.