Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Bucket
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Avec bouchon
Sans bouchon
Conditionnement:
2 pièces
Description
Frontier™ Multi-Pro Series centrifuge accessory.
- Bucket
- 200 mL
- 2 pack
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | 83041011 |
| Capacité | 1 x 200 mL |
| Type | Bucket |
| Type de conteneur | Avec bouchon |
| Matériau | Aluminum |
| Dimension du tube | 200 mL |