Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rotor Swing Out
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
4 x 200 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Frontier™ swing out rotors extend the functionality of Frontier™ centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor |
| Capacité | 4 x 200 ml |
| FCR max. | 4,136 x g |
| Vitesse max. | 5,000 rpm |
| Poids net | 2.1 kg |
| À utiliser avec (équipement) | FC5714 SN117, FC5718 SN188, FC5718R SN119 |
| Angle | 0 à 90° |
| Nbre de positions | 4 |
| Garantie | 2 Years |
| Afficher plus |