Learn More
OHAUS™ Centrifugeuse Frontier™ série 5000 Multi-Pro
Code produit. p-7158851 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Yes
Dimensions (L x l x H) extérieures:
499,00 x 408,00 x 351,000 mm
731,00 x 407,00 x 359,000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15826762
Marque: OHAUS™ 30314812
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse universelle puissante et polyvalente adaptée à pratiquement toutes les applications de laboratoire.
ulliConçue pour une utilisation universelle dans les laboratoires de recherche, industriels et cliniques./liliPeut être associée à nos rotors et accessoires pour une utilisation personnalisée dans des applications spécifiques./liliDisponible en 5 modèles avec des capacités allant du microlitre bas à 6 x 250 ml, et offrant des performances haute vitesse à un volume maximal, une identification automatique du rotor et des caractéristiques de sécurité./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 100 mL
FCR max. 23 542 x g
Réfrigéré No
Vitesses réglables 200 to 18000 rpm
Affichage LCD rétroéclairé
Hauteur (impériale) extérieure 13.82 in.
Hauteur (métrique) extérieure 351 mm
Longueur (impériale) extérieure 19.65 in.
Longueur (métrique) extérieure 499 mm
Mémoire 99 Programs
Niveau sonore ≤60±2 dBA
Fonctions de sécurité CEFCC
Largeur (impériale) extérieure 16.06 in.
Largeur (métrique) extérieure 408 mm
Puissance 455 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Type Centrifuge
Description Centrifugeuse, multi, 230 V, FC5718
Dimensions (L x l x H) extérieures 499,00 x 408,00 x 351,000 mm
Alimentation électrique AC Power (Included)
Profondeur (impériale) 19,65 po
Profondeur (métrique) 499,00 mm
Plage de vitesses maximum 200 à 18 000 tr/min
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 351,000 x 408,00 x 499,00 mm
Poids net 43,000 kg
Durée de fonctionnement Quickspin10 s à 99 h 59 min 59 s Continu
Gamme de produits Centrifugeuse MultiPro série Frontier™ 5000
Tension 230 V
Modèle FC5718