Learn More
Motic™ Plaque en verre dépoli pour platine mécanique
Code produit. 15246675
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Platine mécanique Motic™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15246675
Marque: Motic™ 1101000900372
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Observez des échantillons transparents ou semi-transparents. La plaque en verre dépoli Motic™ pour platine mécanique est destinée à être utilisée avec les stéréomicroscopes Motic™ pour tirer profit de la lumière transmise
  • À utiliser avec la platine mécanique Motic™
  • Environ 5,5 x 4,5 po. (140 x 114 mm)
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Type Plaque en verre entaillée
À utiliser avec (équipement) Platine mécanique Motic™
Longueur (impériale) 5 1/2 po
Longueur (métrique) 140 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 4 1/2 po
Largeur (métrique) 114 mm