Learn More
Amarell™ Thermomètre à immersion totale dans verre de lait standard
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +200°C
Remplissage du thermomètre:
Liquide rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Prismatique capillaire incolore
- Immersion totale
- Diamètre : de 7,0 à 8,0mm
- Dans un boîtier en plastique carré
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour un usage quotidien en laboratoire |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide rouge |
| Type de produit | Thermomètre à immersion totale |
| Température max. (métrique) | 200°C |
| Température min. (métrique) | −10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +200°C |
| Subdivision | 1°C |