Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope dépolies, à encoche
Code produit. p-7112207 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Frosted:
20 mm
Entièrement dépoli
Quantité:
100 pièces en papier
50/boîte, 1,000/carton
50/boîte, 2,000/carton OEM
Surface d’écriture:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
50 pièces
Code produit. 12392138
Marque: Thermo Scientific™ AAAA000001##13E01FST20PH#
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Frosted 20 mm
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1mm
Certifications/Conformité ISO8037/I
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte, 2,000/carton OEM
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm