Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies, à bords rodés à 90°
Artikelnummer. 12362098 Alle ansehen Epredia Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Épaisseur (métrique):
0,8 - 1,0mm
de 1 à 1,2 mm
Frosted:
20mm
Quantité:
50/boîte, 2,000/carton
Surface d’écriture:
Oui
missing translation for 'unitSize'
50 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12362098
missing translation for 'mfr': Epredia™ AG00000213E01FST20
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Frosted 20mm
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) de 1 à 1,2 mm
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte, 2,000/carton
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt