Learn More
Testo™ Sonde tire-bouchon pour aliments congelés
Code produit. 10069370
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +140°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10069370
Marque: Testo™ 0613 3211
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être vissée directement dans les aliments congelés sans qu’un trou ait été fait au préalable.
  • Capteur de température NTC
  • Conforme aux normes HACCP et EN 13485
  • Plage de mesures entre −50° et +140°C
  • Manche spécial et pointe hélicoïdale
  • Le manche résiste à une chaleur pouvant aller jusqu’à 70°C.
  • Fil de connexion inclus
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 8 mm
Longueur (métrique) de sonde 4 mm
Description Temps de réponse : 20 secondes
Température max. (métrique) 138°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +140°C
Précision ±0,2°C entre −25° et +75°C