Learn More
Fructose, LoGiCal
Description
Fructose
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(-)-Fructose |
| CAS | 57-48-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | D-(-)-Fructose |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6H12O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit; |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11 H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1 O |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2,3,4-triol |
| Show More |