Learn More
Fructose, Mikromol™
Code produit 17979804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17979804 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17979804 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1562.00
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fructose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau D-(-)-Fructose
CAS 57-48-7
Noms d’analytes ou de composants D-(-)-Fructose
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6H12O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
SMILES O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2,3,4-triol
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180,06 g/mol