Learn More
JULABO™ Refroidisseur à immersion, FT Series
Click to view available options
Modèle:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Gamme de températures:
−20 à +30°C
−40 à +30°C
−90 à +30°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Refroidissement rapide des liquides pour atteindre des températures basses
- Contre-refroidissement de liquides en association avec des cryothermostats
- Respectueux de l’environnement grâce à une économie d’eau du robinet précieuse
- Utilisation et manipulation conviviales
- Conception compacte, faible encombrement
- Remplace la glace carbonique
Spécification
Spécification
| Température ambiante | 5 à 40 °C |
| Description | Refroidisseur à immersion FT |
| Puissance de refroidissement | 0,25 kW à 20°C |
| Gamme de températures | −20 à +30°C |
| Comprend | Sonde d’immersion (L x dia.) 9 x 4 cm |
| Modèle | FT200 |
| Dimensions (L x l x H) | 55 x 38 x 60 cm |
| Longueur (métrique) du tuyau | 120 cm |
| Poids (métrique) | 18 kg |
| Tension | 115 / 230 V |