Learn More
FT011, MedChemExpress
Code produit. p-200100952
Encompass
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16490016
Marque: Medchem Express HY100495
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau FT011
CAS 1001288-58-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17NO5
Quantité 2 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 351.35
Poids de la formule 351.35
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.