missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTI-277 hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16432947
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16432947

Marque: Medchem Express HY15872A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase); a highly potent Ras CAAX peptidomimetic which antagonizes both H- and K-Ras oncogenic signaling. FTI-277 hydrochloride can inhibit hepatitis delta virus (HDV) infection.

FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase)

Spécification

Nom chimique ou matériau FTI-277 hydrochloride
CAS 180977-34-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30ClN3O3S2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (206.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 484.07
Poids de la formule 484.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis