Learn More
FTI-277 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16486966
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16486966
Marque: Medchem Express HY15872A
MedChemExpress FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase); a highly potent Ras CAAX peptidomimetic which antagonizes both H- and K-Ras oncogenic signaling. FTI-277 hydrochloride can inhibit hepatitis delta virus (HDV) infection.
FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase)
Spécification
Nom chimique ou matériau FTI-277 hydrochloride
CAS 180977-34-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30ClN3O3S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (206.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 484.07
Poids de la formule 484.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.