Learn More
R&D Systems™ FUBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18610011 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610011 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610011 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00008939T01
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Cible FUBP3
Synonyme far upstream element (FUSE) binding protein 3, far upstream element-binding protein 3, FBP3, FLJ25229, FUSE-binding protein 3
Symbole de gène(s) FUBP3