Learn More
(-)-Fucose, MedChemExpress
Code produit 16439166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1480
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress (-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
(-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Fucose
CAS 2438-80-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H12O5
Quantité 100 mg
Synonyme 6-Desoxygalactose L-(-)-Fucose L-Galactomethylose
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation