Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Fuel™
Code produit 15709807 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Bleu, Miroir
Bronze
Indoor/Outdoor, Miroir
Rouge, Miroir
Couleur de la monture:
Argent
Bronze
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Couleur de la monture Conditionnement
15709807 Bleu, Miroir Argent 20 pièces
15719807 Rouge, Miroir Bronze 20 pièces
15729807 Bronze Argent 20 pièces
15799797 Indoor/Outdoor, Miroir Argent 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15709807 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100112718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.00€
    309.02€ / 20 pièces
    Économisez 269.98€
    46% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les lunettes de sécurité 3M™ Fuel™ sont fabriquées à partir d’un matériau en nylon haute densité pour la résistance à l’impact, à la torsion et à la chaleur extrême.
  • Lunettes de sécurité conçues pour être portées au travail, à la maison ou pendant les activités récréatives de plein air
  • Les supports de verres moulés de la monture empêchent les verres d’être délogés par un fort impact frontal
  • Système de ventilation sur le pont de nez et les branches pour empêcher l’apparition de buée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 166:2001
Revêtement de la lentille Antirayures
Description Revêtement bleu miroir pour une durabilité accrue et une vision améliorée
Teinte de la lentille Bleu, Miroir
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Argent
Lens Material Polycarbonate