Learn More
MULTIROIR Conteneur complet Euro Standard
Click to view available options
Couleur:
Gris
Dimensions (L x l x H):
300 x 200 x 120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le bac de stockage en plastique standard Euro est compatible avec tous les conteneurs répondant aux normes européennes et en particulier aux palettes Euro
- Le conteneur standard Euro de Multiroir permet le stockage, le transport et la fourniture de marchandises en mode manuel ou automatisé, à l’intérieur ou à l’extérieur
- Fabriqué en polypropylène épais, il est donc indéformable et très robuste
- Couleur gris argent standard
- Conteneur Euro plein mur
- Résistant aux acides, aux bases, au froid et à la chaleur
- Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Gris |
| Forme | Rectangulaires |
| Comprend | Poignées fermées |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 200 x 120 mm |