Learn More
MULTIROIR Conteneur Eurobox complet
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conteneur Eurobox complet
- Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché
- Fonds solides et murs solides
- Idéal pour le stockage et le transport des marchandises
- Empilable et haute capacité de charge
- Température résistante de -20°C à +110°C
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Gris |
| Forme | Rectangulaires |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 220 mm |