Learn More
PURUS™ Crayon de gants résistant entièrement aux coupures des doigts
Code produit 30560017 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
30560017 XL
30560014 Standard
30560015 Moyen
30560016 Grande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30560017 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur GLFFXLCREU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.00€
    1563.31€ / 200 paires
    Économisez 646.69€
    29% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Des gaines à gants conçues pour être portées sous des gants en latex, PVC ou nitrile afin d’évacuer l’humidité et prévenir d’éventuelles blessures aux mains.
  • Construit en nylon blanc calibre 13 et HPPE
  • Un sous-investissement efficace pour toutes les exigences en salle blanche
  • Poignets codés par couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour réutilisation
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nylon, HPPE
Type de produit Doublures complètes pour gants
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Modèle Moufle à main entière
À utiliser avec (application) Gants en latex, PVC ou nitrile
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Rouge