Learn More
Sonics Materials Sonde pleine onde solide
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
Description
- Sonde pleine onde solide ½ in. (13 mm) solide – 10 in. (254 mm) de long
- Processeur à ultrasons haute intensité
- Contrôle par microprocesseur
- Modèle 600 watts
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde pleine onde solide |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Longueur (métrique) | 254 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur