Learn More
Fulvestrant, Mikromol™
Code produit 18020440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18020440 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18020440 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3296.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fulvestrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fulvestrant
CAS 129453-61-8
Noms d’analytes ou de composants Fulvestrant
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C32 H47 F5 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Faslodex, Fulvestrant, ICI 182780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780, 7alpha-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol
Formule InChI InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nom IUPAC (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfinil)nonil]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Poids moléculaire (g/mol) 606.77
Quantité 100 mg
Poids de la formule 606,3166 g/mol