Learn More
Fumagillin, MedChemExpress
Code produit. 16488598
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16488598
Marque: Medchem Express HYB0751
MedChemExpress Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.
Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumagillin
Forme physique Solid
CAS 23110-15-8
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H34O7
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Amebacilin NSC9168
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(/C=C/C=C/C=C/C=C/C(O)=O)=O)CO3
Poids moléculaire (g/mol) 458.54
Poids de la formule 458.54
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.