missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fumagillin, MedChemExpress

Code produit. p-200100397
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16488598

Marque: Medchem Express HYB0751

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.

Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Fumagillin
Forme physique Solid
CAS 23110-15-8
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H34O7
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Amebacilin NSC9168
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(/C=C/C=C/C=C/C=C/C(O)=O)=O)CO3
Poids moléculaire (g/mol) 458.54
Poids de la formule 458.54
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis