Learn More
Acide fumarique 1000 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317558 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317558 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13955500WL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid
CAS 110-17-8
Noms d’analytes ou de composants Fumaric acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 O4
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-enedioïque
Solvent or Matrix Acétonitrile/eau
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Quantité 1 mL
Poids de la formule 116,011 g/mol