Learn More
Acide fumarique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414423 500 g 500g
11424423 2500 g -
11434423 10,000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10976.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Fumaric acid is used as a food additive and acid regulator. It is used in the production of polyester resins and polyhydric alcohols. It is also used as a mordant for dyes, paint additives, coating additives, plasticizers, processing aids and specific to petroleum production. Further, it is used in dentifrices as a stain remover and to make other chemicals. In addition to this, it is used in rosin esters, drying oils, printing inks and flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide fumarique est utilisé comme additif alimentaire et régulateur acide. Il est utilisé dans la production de résines de polyester et dʼalcools polyhydriques. Il est également utilisé comme mordant pour les colorants, les additifs de peinture, les additifs de revêtement, les plastifiants, les aides à la transformation et spécifiques à la production pétrolière. De plus, il est utilisé dans les dentifrices comme détachant et pour fabriquer d‘autres produits chimiques. En outre, il est utilisé dans les esters de la colophane, les huiles de séchage, les encres dʼimpression et lʼagent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, lʼéthanol et lʼacide sulfurique concentré. Légèrement soluble dans lʼéther éthylique et lʼacétone. Insoluble dans le chloroforme, lʼhuile dʼolive, le tétrachlorure de carbone, le xylène, le camphre fondu, lʼammoniac liquide et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-17-8
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00002700
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonyme fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
CID PubChem 444972
ChEBI CHEBI:18012
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-enedioïque
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid
Point de fusion ∼299°C (sublimation)
Densité 1.625
pH 2.1
Point d’éclair 273°C (523°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 605763
Merck Index 14,4287
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in ethyl ether and acetone. Insoluble in chloroform,olive oil,carbon tetrachloride,xylene,molten camphor,liquid ammonia and benzene.
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fumaric acid