Learn More
Acidefumarique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286233 100 g Flacon en plastique 100g
10274720 1 kg Flacon en plastique 1kg
10744801 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10423025 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10286233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    22.65€ / 100g
    Économisez 3.90€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-17-8
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00002700
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonyme fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
CID PubChem 444972
ChEBI CHEBI:18012
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.6200g/mL
Point d’éclair 230°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH=CHCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Merck Index 15, 4316
Gravité spécifique 1.62
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.3g/l (25°C). Other solubilities: 0.72g/100g ether (25°C)- 1.72g/100g acetone,(30°C)- 5.76g/100 g 95% alcohol (30°C),practically insoluble in chloroform,carbon tetra-,chloride and benzene
Nom IUPAC acide (2E)-but-2-ènedioïque
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumaric acid