Learn More
ester diméthylique de l'acide fumarique 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316994 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316994 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13955800AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Noms d’analytes ou de composants Fumaric acid dimethyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 O4
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (E)-but-2-endioate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Quantité 1 mL
Poids de la formule 144,0423 g/mol