Learn More
Acide fumarique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10775521 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10775521 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10775521 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F/2070/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 110-17-8
Point de fusion 295°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C4H4O4
Numéro MDL MFCD00002700
Quantité 500 g
Synonyme fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-enedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
CID PubChem 444972
ChEBI CHEBI:18012
Poids de la formule 116.07g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumaric acid