Learn More
Acide fumarique, Mikromol™
Code produit 17913146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17913146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17913146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0460.100250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acide fumarique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid
CAS 110-17-8
Noms d’analytes ou de composants Fumaric acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-but-2-enedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Quantité 250 mg
Poids de la formule 116,011 g/mol