Learn More
Mélange de fumonisines B1 et B2 50 μg/mL dans l'acétonitrile/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30317928 1 mL
30328239 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30317928 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA30000003WL
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumonisin B1∣Fumonisin B2
CAS 116355-83-0, 116355-84-1
Noms d’analytes ou de composants Fumonisin B1∣Fumonisin B2
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 9001
Type de solution Mixture
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Industry Type Environmental Testing
Quantité 1 mL