Learn More
Mélange de fumonisines B1 et B2 50 μg/mL dans l'acétonitrile/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| CAS | 116355-83-0, 116355-84-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Acétonitrile/eau |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fumonisin B1 50 μg/mL∣Fumonisin B2 50 μg/mL |