Learn More
Fungilab™ Broches en acier inox
Click to view available options
Comprend:
Broche L2
Broche TR8, TR9, TR10, TR11
Conditionnement:
1 pièce
Description
Broches à utiliser avec les adaptateurs pour petits échantillons (réf. n°06-815-032, -031).
- Ce système est utilisé pour les mesures conformément à la norme ASTM-ISO 2555
- Broches standard (incluses dans la livraison standard) : broches R et H, broches L
- Broches spéciales (commandées en supplément avec les adaptateurs pour petits échantillons APM et APM/B) : broches TL et TR
- Ensemble de broches L : 20 à 6,000,000 cP (pour les modèles ADV et PRO) ; 20 à 2,000,000 cP (pour le modèle ONE)
- Ensemble de broches R : 100 à 40 000 000 cP
- Ensemble de broches R pour le modèle H : 200 à 106 000 000 cP
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broche TR8, TR9, TR10, TR11 |
| Gamme de viscosité | R : 40 à 400 000 / H : 200 à 3 200 000 cP |
| À utiliser avec (équipement) | Adaptateur pour petits échantillons |
| Description | Ensemble de broches spéciales pour APM et Thermosphere (TR8, TR9, TR10, TR11) |
| Certifications/Conformité | ASTM, ISO 2555 |
| Comprend | Broche TR8, TR9, TR10, TR11 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour la mesure de viscosité relative |