Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité ARNOLD avec bille et couvercle, V2.0
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Filetage (métrique):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
- Les deux fonctions de sécurité comprennent une bille intégrée dans le bassin de l’entonnoir et une bague d’étanchéité incorporée dans le couvercle à charnière de l’entonnoir, ce qui empêche l’échappement de gaz toxiques ou explosifs
- Fabriqué en PEHD de haute qualité pour une stabilité et une durabilité maximales
- Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
- Tamis optimisé pour la capture de particules plus grosses et le dépôt de flacons de laboratoire
- Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
- Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
- Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
- Tous les composants essentiels sont amovibles pour faciliter le nettoyage
L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) supérieur | 200 mm (entonnoir) |
| Capacité (métrique) | 1500 mL |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 210 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu/blanc |
| À utiliser avec (application) | Élimination en toute sécurité des déchets liquides et volatils |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients d’élimination |
| Comprend | Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures et tamis amovible |
| Filetage (métrique) | B83 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur