Learn More
Kartell™ Entonnoir à tige longue
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Les angles latéraux de 60° sont fournis avec des nervures pour une filtration rapide
- Permet d’utiliser des papiers-filtres de taille standard
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 65mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
| Matériau | PP |
| Couleur | Naturel |
| Longueur (métrique) du tube | 150mm |