Learn More
Buerkle™ Inserts de réduction pour supports d’entonnoir
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Inserts de réduction de rechange pour supports d’entonnoir Buerkle™
- Rouge
- Rond
- PVC
Spécification
Spécification
| Matériau | PVC |
| Type de produit | Insert |
| Forme | Rond |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | Supports d’entonnoir |
| Quantité | 2/paquet |
| Poids (métrique) | 0,0643 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction