Learn More
Furagin, MedChemExpress
Code produit. 16451979
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16451979
Marque: Medchem Express HY77036
MedChemExpress Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Furagin, nitrofurantoin analog, is an anti-bacterial agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Furagin
Forme physique Solid
CAS 1672-88-4
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H8N4O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Furazidine Furazidin
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (94.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C=C/C2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 264.19
Poids de la formule 264.19
Pourcentage de pureté 98.6%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.