Learn More
Furan 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furan |
| CAS | 110-00-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Furan |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H4 O |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H |
| SMILES | o1cccc1 |
| Nom IUPAC | furanne |
| Afficher plus |