Learn More
Furane-2,5-acide dicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030435
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11452120
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H28718.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3238-40-2 | C6H4O5 | 156.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3238-40-2
Formule moléculaire C6H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 156.09
Numéro MDL MFCD00016582
Clé InChI CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
CID PubChem 76720
ChEBI CHEBI:84212
Nom IUPAC furane-2,5-acide dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan-2,5-dicarboxylic acid
Point de fusion >310°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.09
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Furan-2,5-dicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,5-Furandicarboxylic acid