Learn More
Furane-2-thiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15488297
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15488297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51831.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17572-09-7
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.161
Numéro MDL MFCD01935200
Clé InChI OUZNHXMJEBIDSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan-2-thiocarboxamide, 2-furancarbothioamide, amino-2-furylmethane-1-thione, furan-2-thioamide, 2-carbamothioylfuran, 2-furan-thiocarboxamide, furan-2-carbothioic acid amide
CID PubChem 2777138
Nom IUPAC furane-2-carbothioamide
SMILES C1=COC(=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan-2-thiocarboxamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 127.16
Pourcentage de pureté 97%