Learn More
3Acide furane- boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349815
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11349815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19834.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Furan-3-boronic acid use furan-3-boronic acid as our coupling partner in many reactions. A chitosan uricase (UOx)-poly (furan-3-boronic acid)(PFBA)-Pd nanoparticles (PdNPs)/plated Pd (Pd plate)/multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs)/Au electrode was prepared for fabricating an amperometric biosensor and a biofuel cell (BFC) of uric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide furane-3-boronique utilise lʼacide furane-3-boronique comme partenaire de couplage dans de nombreuses réactions. Une électrode chitosan uricase (UOx)-poly (acide furan-3-boronique)(PFBA)-Pd (plaque de Pd)/nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT)/Au a été préparé pour fabriquer un biocenseur ampérométrique et une cellule de biocarburant (BFC) dʼacide urique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55552-70-0
Formule moléculaire C4H5BO3
Poids moléculaire (g/mol) 111.89
Numéro MDL MFCD01319007
Clé InChI CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
CID PubChem 2734358
Nom IUPAC (furane-3-yl)acide boronique
SMILES OB(O)C1=COC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan-3-boronic acid
Point de fusion 139°C to 144°C
Quantité 1 g
Beilstein 1635653
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 111.89
Pourcentage de pureté 97%