Learn More
Furfural 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328431 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328431 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13972100AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfural
CAS 98-01-1
Noms d’analytes ou de composants Furfural
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H4 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
SMILES O=Cc1occc1
Nom IUPAC furan-2-carboddé]
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 96.08
Quantité 1 mL
Poids de la formule 96,0211 g/mol