Learn More
Furfural, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furfural |
| CAS | 98-01-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Furfural |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C5 H4 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1occc1 |
| Nom IUPAC | furan-2-carboddé] |
| Afficher plus |