Learn More
Mélange de furfural 1 5000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?