Learn More
Mélange de furfural 2 5000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 88-14-2, 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Furancarboxylic Acid 5000 μg/mL∣Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |