Learn More
Alcool furfurylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474403
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11474403
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10968.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool furfurylique a été utilisé dans la synthèse de nanofibres de carbure de titane ou de nanorubans continus. L’alcool furfurylique est un agent de piégeage efficace pour la détermination de l’oxygène singulet dans les eaux naturelles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-00-0
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.101
Numéro MDL MFCD00003252
Clé InChI XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
CID PubChem 7361
ChEBI CHEBI:207496
Nom IUPAC Furane-2-ylméthanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfuryl alcohol
Point de fusion -31°C
Densité 1.129
Point d’ébullition 170°C to 171°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.487
Quantité 50 g
Numéro UN UN2874
Beilstein 106291
Merck Index 14,4305
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.