Learn More
Carbolite™ Four tubulaire avec câble enroulé CTF
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
65 mm
75 mm
100 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures:
530 x 625 x 360 mm
530 x 775 x 360 mm
530 x 975 x 360 mm
Longueur (métrique):
Longueur testée 550 mm
Longueur testée 700 mm
Longueur testée 900 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température de fonctionnement maximale de 200°C
- Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
- Tube de travail de 65 mm, 75 mm ou 100 mm de diamètres intérieurs
- Longueur chauffée de 450 mm, 550 mm, 700 mm, 850 mm ou 900 mm (varie selon le modèle)
- Tube de travail avec câble enroulé intégré
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Configuration horizontale montée sur le module de commande
- Diverses options supplémentaires sont disponibles et doivent être spécifiées au moment de la commande.
- Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Une gamme de tubes de travail supplémentaires, de joints pour extrémités et de lots de tubes de travail est disponible pour être utilisée avec une atmosphère modifiée et/ou sous vide
- Emballages sous vide avec un choix de pompes à palettes ou de pompes turbomoléculaires, disponibles pour les fours avec des tubes de 60 mm et plus de diamètre intérieur
- Bouchons isolants et écrans de protection contre les radiations permettant d’éviter les pertes de chaleur et d’améliorer l’uniformité
- Autres options de montage disponibles
- Configuration optionnelle pour une alimentation électrique en 2 phases
Spécification
Spécification
| Description | Heat-up time: 45min. |
| Zone chauffée | Mono-surface |
| max. (métrique) | 1200°C, 1100°C (Max. Continuous Operating Temp) |
| Type | Tube Furnace |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 530 x 625 x 360 mm |
| Longueur (métrique) | Longueur testée 550 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 65 mm |
| Tension | 220/240 V |
| Puissance | 2000 w max., 600 w holding |