Learn More
Carbolite™ Four avec enveloppe de température uniforme
Code produit. p-8012974
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
15 l
23 l
max. (métrique):
1200°C
1300°C
1600°C
Dimensions (P x l x H) intérieures:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12183300
Marque: Carbolite™ RHF1615230SN+&02301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Four traditionnel CWF
• Porte guillotine
• Chauffage sur deux côtés
• Montée en température rapide
• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs
• Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur deux côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique
• Montée en température deux fois plus rapide que les fours classiques
• Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion
• Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide, etc)
• Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides
• Applications traitement thermique des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtement de surface)
• Four à contrôleur 3 segments
• Permet de créer des rampes de température (positive ou négative) et de programmer des minuteurs pour des processus longs ou de gérer des opérations différées
• Four 1200°C
Spécification
Certifications/Conformité Compliance to BSEN 61010
Type de contrôleur 301 PID Controller
Capacité (métrique) 15 l
max. (métrique) 1600°C
Type Furnace
À utiliser avec (application) For use in quality control, heat treatment and research of ceramic materials.
Dimensions (P x l x H) intérieures 305 x 220 x 220 mm
Largeur (métrique) 690 mm
Largeur (métrique) intérieure 220 mm
Hauteur (métrique) 810 mm
Hauteur (métrique) intérieure 220 mm
Profondeur (métrique) 780 mm
Profondeur (métrique) intérieure 305 mm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 10000 w
Tension 230 V
Puissance 10000 w
Fréquence 50/60 Hz